missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite Abluftventilator Lithiumbatterieschrank, funkenfrei

Artikelnummer. 17722388
Change view
Click to view available options
:
Abluftventilator Lithiumbatterieschrank, funkenfrei; Abmessungen (L x B): 29 x 29 cm; Material: Stahl
Artikelnummer.
17722388 Abluftventilator Lithiumbatterieschrank, funkenfrei; Abmessungen (L x B): 29 x 29 cm; Material: Stahl
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17722388

Marke: Justrite JCBDM125BP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Abluftventilator mit Filterhalter für hohe Schränke mit 1 oder 2 Türen.

  • Abluftventilator mit Filterhalter für hohe Schränke mit 1 oder 2 Türen
  • Auslassdurchmesser: 125 mm (ohne Filter)

Spezifikation

Länge (metrisch) 29 cm
Breite (metrisch) 29 cm
Material Stahl
Produkttyp Abluftgebläseschrank
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.