Learn More
Labconco™ Abgasübergangsadapter für XPert™ und Protector™ XVS
Artikelnummer. 17894444 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Oberer Anschluss, 5-in.-Schlauch
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
17894444 Oberer Anschluss, 5-in.-Schlauch 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17894444 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 3912400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00 €
    171.79 € / 1 Stück
    Sparen 9.21 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Übergangsadapter für Abluftkanäle an Labconco Gehäuse.
Oberer Abgasübergangsadapter aus einteilig geformtem Polyethylen. Verbindet ein 2 in. x 10 in. großes Rechteckrohr mit einem runden Rohr mit 5 in. Durchmesser für den Anschluss an ein 5-in.-Rohr. Innenschlauch (im Lieferumfang enthalten) FilterMate Tragbarer Absauger). Zur Verwendung mit Labconco XPert Gehäuse, Schutzvorrichtung XVS Belüftungsstationen, Protector-Demonstrationshauben und Protector-Arbeitsplätze.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 24, 36, 48 Zoll Xpert™ und Protector™ XVS Workstation
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 5 lb.
Gewicht (metrisch) 2.3 Kg
Produkttyp Oberer Anschluss, 5-in.-Schlauch
Durchmesser (angloamerikanisch) 5 in.
Material Epoxidharz-beschichteter Stahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Verbindung zwischen Xpert-™ Gehäusen und Kanalsystemen