Learn More
Exo-7-Oxabicyclo [2.2.1]hept-5-en-2,3-Dicarboxylanhydrid, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Intermediate in a useful synthesis of 4,4-dialkyl-2-butenolides, based on reaction with two moles of Grignard reagent, followed by cycloreversion (elimination of furan) to release the double bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zwischenprodukt in einer nützlichen Synthese von 4,4-Dialkyl-2-butenolid, basierend auf der Reaktion mit zwei Mol Grignard-Reagenz, gefolgt von Cycloreversion (Beseitigung von Furan) zur Freisetzung der Doppelbindung.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride |
| Schmelzpunkt | 118°C to 119°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 10355 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes in water. |
| Formelmasse | 166.13 |
| Reinheit (%) | ≥98% |