Learn More
Exo-7-Oxabicyclo [2.2.1]hept-5-en-2,3-Dicarboxylanhydrid, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342246 25 g 25 Gramm
11332246 5 g 5 Gramm
11352246 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342246 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03620.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6118-51-0 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
Intermediate in a useful synthesis of 4,4-dialkyl-2-butenolides, based on reaction with two moles of Grignard reagent, followed by cycloreversion (elimination of furan) to release the double bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zwischenprodukt in einer nützlichen Synthese von 4,4-Dialkyl-2-butenolid, basierend auf der Reaktion mit zwei Mol Grignard-Reagenz, gefolgt von Cycloreversion (Beseitigung von Furan) zur Freisetzung der Doppelbindung.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6118-51-0
Summenformel C8H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 166.13
MDL-Nummer MFCD00151506,MFCD00077442,MFCD00151506,MFCD00151506
InChI-Schlüssel QQYNRBAAQFZCLF-UHFFFAOYNA-N
Synonym exo-3,6-epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
PubChem CID 124671625
IUPAC-Name 4,10-Dioxatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-en-3,5-dion
SMILES O=C1OC(=O)C2C3OC(C=C3)C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
Schmelzpunkt 118°C to 119°C
Menge 25 g
Beilstein 10355
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 166.13
Reinheit (%) ≥98%