Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
2000 Reaktionen
40 μl
480 Reaktionen
5000 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
20 Reaktionen
Beschreibung
- Entfernung von nicht eingegliederten Primern und Nukleotiden in ca. 5 Minuten
- Bereiten Sie DNA-Sequenzierproben mit nur einem Pipettierschritt vor
- Sparen Sie wertvolle PCR-Produkte mit bis zu 100 % Rückgewinnung, unabhängig von der Länge des Amplikons
- Minimierung der Reinigung von Spin-Säulen oder Beads
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Auf Trockeneis geliefert.Bei -20 °C lagern. |
| Probentyp | PCR-Produkt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-Aufreinigung |
| Anzahl Reaktionen | 480 Reaktionen |
| Produktlinie | ExoSAP-IT |
| Proteinform | Rekombinant |
| Menge | 480 Reaktionen |
| Forschungskategorie | Genetische Krankheiten |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Prüfzeit | 5 min |