Learn More
Macherey-Nagel™ Exosom-Präzipitationslösung für Serum/Plasma
Beschreibung
Exosome sind kleine Vesikel (30–150 nm), die von verschiedenen Zelltypen sezerniert werden und in vielen Körperflüssigkeiten wie Blut, Zerebrospinalflüssigkeit, Urin, Speichel und Muttermilch vorkommen. Ihr RNA- und Proteingehalt kann eine wertvolle Quelle für Biomarker sein. Durch Fällung der Exosome aus großen Probenvolumina können diese Biomarker angereichert und der Hintergrund freier zirkulierender Nukleinsäuren kann deutlich reduziert werden.
- Effizienteste Anreicherung von Exosomen für jeden Downstream-Prozess
- Einfache und schnelle Fällung von Exosomen – vermeidet langwierige Ultrazentrifugation
- Flexible Probenmenge – Verfahren kann je nach Probenvolumen nach oben oder unten skaliert werden
- Wird mit RNase-freiem Wasser geliefert, um RNA aus resuspendierten Exomen zu isolieren
- Gesamte Vorbereitungszeit: 45 Minuten/6 Preps
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Enthält | Exom-Prezipitationslösung; RNase-freies Wasser |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Partikelgröße | 350 bis 150 nm |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18 bis 25 °C) |
| Spenderquelle | Serum- oder Plasmaproben |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anreicherung von Exosomen aus Blutserum- und Plasmaproben |
| Ausreichend für | 0,1 bis 1 ml Serum-/Plasmaproben |
| Menge | 12 ml-Prezipitationslösung (mit 30 ml RNase-freiem Wasser) |
| Mehr anzeigen |