Learn More
Julabo™ AUSDEHNUNGSGEFäß FüR HT30/HT60, ANSCHLUSS M16X1
Artikelnummer. 11990278
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11990278 1 L 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11990278
Marke: Julabo™ 8970801
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Für HT30/HT60, geeignet für HT30-M1, HT30-M1-CU, HT60-M3 Hochtemperatur-Umwälzthermostat
Typ Expansionsgefäß