Learn More
Gibco™ EXPI293™ induzierbares GnTI-Expressionssystemkit
Artikelnummer. 16396395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16396395 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16396395 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A39252
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das Expi293 induzierbare GnTI-Expressionssystemkit ist Teil der Expi293-Plattform zur schnellen, ergiebigen, transienten Proteinexpression aus Säugetier-293-Zellen
  • Das Systemkit basiert auf speziell entwickelten Expi293F-Zellen, die keine Aktivitäten der N-Acetylglucosaminyltransferase I (GnTI) und daher keine komplexen N-Glykane aufweisen, die das Tetracyclin-Repressorprotein (TetR) stabil exprimieren und so eine Tetracyclin-regulierte Proteinexpression ermöglichen
  • Die Expi293F-induzierbare GnTI-Zelllinie wurde gewonnen durch das selektive Knockout des GnTI-Gens und die stabile Integration des regulierenden Plasmids pcDNA6/TR, das das TetR-Gen unter der Kontrolle des humanen CMV-Promoters kodiert, in die parentalen Expi293F-Zellen
  • Diese Zelllinie ist ein leistungsstarkes Hilfsmittel zur ertragreichen Tetracyclin-induzierbaren Expression rekombinanter Proteine.
Eigenschaften:
  • Homogene N-Glykosylierung exprimierter Proteine
  • Tetracyclin-induzierbare Proteinexpression mit extrem niedrigen basalen Expressionswerten
  • Ähnliche Proteinausbeute wie bei parentalen Expi293F-Zellen – bis zu 1 g/l
  • pcDNA5/TO-Expressionsvektor zur Tetracyclin-regulierten Expression des gewünschten Gens
  • Suspension, hochdichte Expi293F-induzierbare GnTI-Zellkultur im Expi293-Expressionsmedium
  • Hocheffiziente transiente Transfektion mit Hilfe des ExpiFectamine 293 Reagenz in Kombination mit speziellen Transfektions-Enhancern
Inhalt:
  • 1 Fläschchen mit gefrorenen Expi293F induzierbaren GnTI-Zellen
  • 1 l Expi293 Expressionsmedium
  • 1 ExpiFectamine 293 Transfektionskit, ausreichend zur Transfektion von 1 l Kultur,
  • 100 ml Opti-Plex Komplexierungspuffer
  • 1 PNGase F Glykan-Spaltungskit
  • 1 pcDNA5/TO-Säugetier-Expressionsvektorkit
  • 500 mg Tetracyclin-Hydrochlorid
  • pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiver Kontrollvektor
Alle Komponenten des Expi293 induzierbaren GnTI-Expressionssystems sind auch separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Liefertyp Transfektion
Menge 1 Kit
Inhalt und Lagerung • Expi293F induzierbare GnTI-Zellen (1 x 107 Zellen/Fläschchen), Lagerung in Stickstoffgas
• 1 l Expi293-Expressionsmedium, Lagerung bei 2 – 8 °C (vor Licht schützen)
• ExpiFectamine 293 Transfektionskit für 1 l Kultur, Lagerung bei 2 – 8 °C
• PNGase F Glykan-Spaltungskit, Lagerung bei -20 °C
• 100 ml Opti-Plex Komplexierungspuffer, Lagerung bei 2 – 8 °C (vor Licht schützen)
• 20 µg pcDNA5/TO Säugetierexpressionsvektor, Lagerung bei 2 – 8 °C oder längere Lagerung bei -20 °C.
• 500 mg Tetracyclin-Hydrochlorid, Lagerung bei -20 °C
•pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiver Kontrollvektor, Lagerung bei 2 – 8 °C oder längere Lagerung bei -20 °C
Versandbedingung Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Zelllinie Expi293F™
Produktlinie Expi293
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinproduktion
Promoter CMV/TO