Learn More
Gibco™ Expi293™ Met (–) Expression Medium
Artikelnummer. 16306572
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16306572 1 l 1000 Milliliter
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16306572
Marke: Gibco™ A4096701
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Expi293 Met (–) Expressionsmedium ist ein cGMP-produziertes, chemisch definiertes, serumfreies, proteinfreies, methioninfreies Medium nicht tierischen Ursprungs für Wachstum und Transfektion von Expi293F-Zellen.
  • Das Medium ist Teil der Expi293 -Plattform für schnelle, hochgradig ergiebige transiente Proteinexpression aus HEK293-Säugetierzellen
  • Zur Verwendung in Kombination mit dem ExpiFectamine 293 Met (–)-Transfektionskit für Anwendungen, bei denen die Markierung von Methionin-Rückständen in Proteinen erwünscht ist
  • Hinweis: Das Medium unterstützt das Zellwachstum oder die Zellexpression nur, wenn es mit Methionin ergänzt wird
Merkmale:
  • Unterstützt das Wachstum von 293-Suspensionskulturen auf Dichten von über 1,5 x 10^7 Zellen/ml.
  • Eine zu Expi293 Expressionsmedium äquivalente Leistungsfähigkeit
  • Enthält kein Methionin
  • Enthält kein Phenolrot
  • Mit GlutaMAX-I Ergänzungsstoff formuliert
  • Supplementierung mit Methionin erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp 293-Expressionsmedium
Inhalt und Lagerung 1 l Expi293 Met (–) Expressionsmedium, bei 2 – 8 °C lagern (vor Licht schützen)
Klassifikation AOF, chemisch definiert, enthält kein Methionin, Protein, Serum
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Expi293
Menge 1 l
Form Flüssig