Learn More
Gibco™ Expi293™ PRO-Zellen
Artikelnummer. 31337526 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
6 x 1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31337526 1 mL
31337533 6 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31337526 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A40001140
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Expi293 PRO Cells sind eine HEK293-Zelllinie der nächsten Generation für die schnelle und hocheffiziente Proteinexpression. Sie unterstützen eine robuste, skalierbare Leistung über ein breites Spektrum an Proteinen und Formaten hinweg mit verbesserter Wachstumskinetik und Expressionskonsistenz bis zu 40 Passagen.
Expi293 PRO-Zellen stammen von der HEK-293-Zelllinie ab und sind ein Kernbestandteil der Expi293 PRO Expression System. Sie werden in Suspensionskultur gehalten und erreichen eine hohe Zelldichte in Expi293 PRO Expression Medium. Expi293 PRO-Zellen sind hochgradig transfizierbar und erzielen im Vergleich zu Standard-HEK-293-Zelllinien bei transienter Proteinexpression überlegene Proteinausbeuten.
Eigenschaften von Expi293 PRO-Zellen umfassen:
  • Suspensionskulturzellen, die an Folgendes voradaptiert sind Expi293 PRO Expression Medium
  • Höhere Proteinexpressionsniveaus als andere HEK 293-Zellen, die sich an Expi293 PRO Expression Medium
  • Schnelleres Zellwachstum und höhere Kulturlebensfähigkeit als bei standardmäßigen Suspensions-adaptierten HEK 293-Zellen
  • Gleichbleibende transiente Expressionsleistung über 40 Passagen nach dem Auftauen
Gefrorene Zellen werden in einem Fläschchen mit 1 ml Zellen bei einer Konzentration von 1 x 10⁷ lebensfähigen Zellen/ml geliefert. Expi293 PRO Expression Medium und 10% DMSO. Die Zellen sollten direkt aufgetaut werden in Expi293 PRO Expression Medium. Der Multipack mit 6 Fläschchen eliminiert die Notwendigkeit, die Zellen im Labor zu expandieren und wieder einzulagern.
Die Zellen werden typischerweise in Kolben auf einer Schüttelplattform in einem befeuchteten CO2- Zellkulturinkubator gezüchtet. Kulturen lassen sich jedoch von großen Mengen an skalieren < 1 ml in Multiwellplatten bis > 10 Liter in Bioreaktoren. Die Proteingewinnung kann je nach exprimiertem –Protein 2 bis 7 Tage nach der Transfektion erfolgen. Die Ernte für die Expression rekombinanter Antikörper erfolgt typischerweise 4 bis –7 Tage nach der Transfektion. Es besteht keine Notwendigkeit zur Supplementierung des Kulturmediums oder zu Batch-Feeding während der Expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 x 10⁷ Zellen/ml, in flüssigem Stickstoff lagern
Age embryonisch
Zelllinie 293 (HEK)
Zelltyp Niere (Embroyonisch)
Culture Type Suspensions-Zellkultur
Form Kryokonserviert
Geschlecht Weiblich
Spezies Human
Tissue Menschliches embryonales Nierengewebe
Format Fläschchen
Produktlinie Expi293 PRO
Produkttyp HEK293-Zellen
Menge 1 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.