Beschreibung
Expi293 PRO-Zellen stammen von der HEK-293-Zelllinie ab und sind ein Kernbestandteil der Expi293 PRO Expression System. Sie werden in Suspensionskultur gehalten und erreichen eine hohe Zelldichte in Expi293 PRO Expression Medium. Expi293 PRO-Zellen sind hochgradig transfizierbar und erzielen im Vergleich zu Standard-HEK-293-Zelllinien bei transienter Proteinexpression überlegene Proteinausbeuten.
Eigenschaften von Expi293 PRO-Zellen umfassen:
- Suspensionskulturzellen, die an Folgendes voradaptiert sind Expi293 PRO Expression Medium
- Höhere Proteinexpressionsniveaus als andere HEK 293-Zellen, die sich an Expi293 PRO Expression Medium
- Schnelleres Zellwachstum und höhere Kulturlebensfähigkeit als bei standardmäßigen Suspensions-adaptierten HEK 293-Zellen
- Gleichbleibende transiente Expressionsleistung über 40 Passagen nach dem Auftauen
Gefrorene Zellen werden in einem Fläschchen mit 1 ml Zellen bei einer Konzentration von 1 x 10⁷ lebensfähigen Zellen/ml geliefert. Expi293 PRO Expression Medium und 10% DMSO. Die Zellen sollten direkt aufgetaut werden in Expi293 PRO Expression Medium. Der Multipack mit 6 Fläschchen eliminiert die Notwendigkeit, die Zellen im Labor zu expandieren und wieder einzulagern.
Die Zellen werden typischerweise in Kolben auf einer Schüttelplattform in einem befeuchteten CO2- Zellkulturinkubator gezüchtet. Kulturen lassen sich jedoch von großen Mengen an skalieren < 1 ml in Multiwellplatten bis > 10 Liter in Bioreaktoren. Die Proteingewinnung kann je nach exprimiertem –Protein 2 bis 7 Tage nach der Transfektion erfolgen. Die Ernte für die Expression rekombinanter Antikörper erfolgt typischerweise 4 bis –7 Tage nach der Transfektion. Es besteht keine Notwendigkeit zur Supplementierung des Kulturmediums oder zu Batch-Feeding während der Expression.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 1 x 10⁷ Zellen/ml, in flüssigem Stickstoff lagern |
| Age | embryonisch |
| Zelllinie | 293 (HEK) |
| Zelltyp | Niere (Embroyonisch) |
| Culture Type | Suspensions-Zellkultur |
| Form | Kryokonserviert |
| Geschlecht | Weiblich |
| Spezies | Human |
| Tissue | Menschliches embryonales Nierengewebe |
| Format | Fläschchen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.