Learn More
Gibco™ Expi293™ PRO Expression Medium
Artikelnummer. 31337532 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Packungsgröße:
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31337532 10 L -
31337527 1 L -
31337531 6 x 1 L -
18856517 6 x 1 L 6 Stück
31337530 20 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31337532 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A4000135503
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Expi293 Das PRO Expression Medium unterstützt die schnelle und ertragreiche Proteinproduktion aus HEK293-Zellen. Konzipiert für skalierbare, hochdichte Kulturen mit konsistenter Expression über eine Vielzahl von Proteinen hinweg, einschließlich komplexer und wenig ertragreicher Zielproteine.
Gibco Expi293 PRO Expression Medium ist ein chemisch definiertes, serumfreies, proteinfreies Medium für das Wachstum und die Transfektion von suspensionsadaptierten humanen embryonalen Nierenzellen (HEK) 293. Es ist speziell als Kernkomponente zur Unterstützung von Hochdichtekulturen konzipiert. Expi293 PRO-Zellen in der Expi293 PRO Expression System für skalierbare transiente Proteinexpression.
  • Unterstützt das Wachstum von HEK-293-Suspensionskulturen bis zu Zelldichten von über 15 x 10^6 Zellen/ml
  • Transfektionskompatibles serumfreies Suspensionskulturmedium
  • Hilft dabei, eine nachhaltige, hohe Expression von transient transfizierten Kulturen mit hoher Zelldichte zu ermöglichen und Ausbeuten von bis zu 5 g/L rekombinantem Protein zu erzielen.
  • Unterstützt das Wachstum und die Transfektion von HEK293-Zellen in Kulturformaten von 1 ml bis 10 l.
  • Enthält kein Phenolrot
Expi293 Das PRO Expression Medium enthält das Reagenz GlutaMAX-I. Es ist sofort einsatzbereit, ohne dass Zusätze erforderlich sind. Die chemisch definierte Formulierung gewährleistet hohe Reproduzierbarkeit und chargenübergreifende Verlässlichkeit. Expi293 Das PRO Expression Medium enthält keine Bestandteile menschlichen oder tierischen Ursprungs. Das Medium wird für adhärente Zellkulturen nicht empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie 293 (HEK)
Zelltyp Embryonale Nierenzellen
Klassifikation frei von tierischen Ursprüngen, Chemisch definiert, Proteinfrei, Serumfrei
Form Flüssig
Produkttyp Expressionsmedium
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven GlutaMAX
Ohne Additive Keine HEPES, Kein Phenolrot
Produktlinie Expi293 PRO
Menge 10 L
Inhalt und Lagerung Vor Licht geschützt bei +2 bis +8 °C lagern
Culture Type Suspensions-Zellkultur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.