Learn More
OHAUS™ Explorer Plus™ EXP Analysenwaage
Product Code. 31454205 Shop All Ohaus Products
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
220 g
320 g
Modell:
EXP124/AD
EXP124M/AD
EXP224/AD
EXP224M/AD
EXP324/AD
EXP324M/AD
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Fassungsvermögen Modell
31454205 120 g EXP124/AD
31454128 220 g EXP224/AD
31454141 320 g EXP324/AD
31454166 120 g EXP124M/AD
31454208 220 g EXP224M/AD
31454204 320 g EXP324M/AD
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 31454205 Supplier OHAUS™ Supplier No. 31059081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5745.00 €
    4113.17 € / 1 Stück
    Sparen 1631.83 €
    28% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Fortschrittlich EXP Die Waagen der Serie optimieren Ihren Arbeitsablauf durch hervorragende Wägeleistung, fortschrittliche Kommunikationsmöglichkeiten und umweltfreundliches Design.
Intelligente Benutzererfahrung
  • 7-in.-Touchscreen-Display: Leuchtende Farben, eine leicht zu reinigende Glasscheibe und Chemikalienbeständigkeit gewährleisten eine klare und langlebige Benutzeroberfläche.
  • Abnehmbares Terminal und Basis: Konzipiert für Flexibilität und geeignet für kleine Laborschränke oder Abzüge.
  • Mühelose Einrichtung und Überwachung: Motorisiertes Nivelliersystem mit digitaler Libelle für einen reibungslosen und unkomplizierten Aufbau.
  • Intuitive Probenhandhabung und zuverlässige Statusanzeigen: Verfügt über einen intuitiven Proben-Spotlight, der für klare Sicht sorgt und so eine präzise und problemlose Probenhandhabung gewährleistet.
  • Angepasste Terminal- und Windschutzstatusleuchten: Geben Sie klares und unmittelbares Feedback zu Unter- oder Überlastungszuständen.
  • Verbesserte automatische Windschutztür mit Einklemmschutz: Sicherheitsschutz durch IR-Sensor-Bedienung für einfachen Probenzugang und Vermeidung von Handverletzungen.
  • Halboffenes Design; Speziell entwickelt für Pulverproben, die eine längere Stabilisierungszeit unter Luftzufuhr benötigen.
  • Standardmäßige quadratische Wiegeplatte: Entwickelt für maximale Effizienz im Labor und speziell zur Unterstützung der Probenvorbereitung.
  • Von mehreren Anwendungen gemeinsam genutzte Beispielbibliotheken; Anwendbar auf 15 Wägeanwendungen und 3000 Probenbibliotheken für Explorer Plus EXP
  • Abnehmbarer Windschutz: Für einfache Reinigung und langfristige Pflege sowie für spezielle Wiegeanwendungen mit großen Volumina.
Hervorragende Wägeleistung
  • Digitale Hochgeschwindigkeits-Wägezelle: Die digitalen Wägekomponenten (DWC) bieten den Vorteil, dass sie in sich geschlossene Wägezellenmodule ermöglichen. Schnelle und präzise Messungen mit dieser fortschrittlichen Technologie gewährleisten, dass Wiegeprozesse sowohl zügig als auch hochgenau ablaufen.
  • Erweiterte digitale Wägezellenplattform: Ausgestattet mit 3 Umgebungssensoren zur Messung wichtiger Wägezellenfaktoren: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Durch eine umfassende Überwachung werden optimale Wägebedingungen gewährleistet, wodurch die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messungen erhöht wird.
  • Interne Kalibrierungssysteme: Automatische und benutzergesteuerte Spannenkalibrierungsoptionen gewährleisten präzise Messungen.
  • Anti-Static Draftshield: Reduziert statische Aufladung um die Waage herum für gleichbleibende Ergebnisse.
  • Eingebauter Ionisator in Draftshield-Modellen: Entfernt die statische Aufladung von der Probenoberfläche und neutralisiert die Wägekammer für eine stabile Umgebung.
  • Routine-Wiederholbarkeitstest: Gewährleistet gleichbleibende Genauigkeit und Zuverlässigkeit über lange Zeit. Ideal für kritische Anwendungen wie das Wiegen in regulierten Umgebungen, wo die Einhaltung strenger Unsicherheitsanforderungen unerlässlich ist (z. B. schreibt das Arzneibuch eine Unsicherheit von … vor). ≤ 0,10%).
Unterstützt die Einhaltung der Vorschriften zur Datenrückverfolgbarkeit
  • Ausgestattet mit mehreren USB Häfen; Die Funktion „Direkt zu Excel“ bietet beispiellose Flexibilität und stellt eine einfache, aber dennoch äußerst benutzerfreundliche Lösung für den Datentransfer dar.
  • HID Verbindung: Das Human Interface Device ermöglicht Verbindungen zu Computern ohne Treiberinstallation und einfache Integration mit LIMS und MES-Systeme.
  • Zeitsynchronisation: Das Network Time Protocol (NTP) gewährleistet eine genaue Zeiterfassung.
  • Systemprotokoll: Alle Änderungen an den Kontostandseinstellungen werden in der Systemprotokolldatei protokolliert. Diese Systemprotokolldateien können eingesehen und als PDF exportiert werden. USB USB-Stick.
  • Direkte Datenübertragung: Direkter Export nach Excel und das Speichern von Daten an USB im CSV- und PDF-Format.
  • Etikettendruckfunktion: 2 voreingestellte Vorlagen und 10 anpassbare Vorlagen für das Management von Musterübertragungen von Halbfertigprodukten.
  • Elektronische Signatur: Wenn die Funktion „Elektronische Signatur“ aktiviert ist, wird die Benutzer-ID im Ausdrucksfeld verwendet, wenn die Option „Benutzer-ID-Inhalt“ ausgewählt ist.
Umweltfreundliches Design
  • Stromverbrauch: 65 % Reduzierung im Schlafmodus.
  • Reduziertes Versandgewicht: Gewichtsreduzierung um 36 % bei Modellen ohne Windabweiser, Gewichtsreduzierung um 64 % bei Modellen mit Windabweiser.
  • Recyclingmaterialien: Bis zu 58 % der Gesamtkomponenten. Aluminiumkonstruktion: Ersetzt die meisten Kunststoffe hinsichtlich Haltbarkeit und Nachhaltigkeit.
  • Dematerialisierung: Reduziert die Anzahl der Komponenten, um die Produktionseffizienz zu verbessern.
  • ACT Label-Zertifizierung: Elf Modelle sind zertifiziert mit dem ACT Kennzeichnung, die ihre Umweltauswirkungen hervorhebt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Automatisierungsschnittstelle Nahtlose Einrichtung dank motorisierter Nivellierung, Einklemmschutz für Türen, berührungsloser Sensoren, Ionisatoren und Windschutzleuchten. Ein 7-in.-Glas-Touchscreen, Chemikalienschutz und zwei individuell anpassbare Statusleuchten.
Kalibrierung AutoCal™ - Automatisch
Kapazität (angloamerikanisch) seitliche Last 4,23 oz.
Anschlusstyp Zeitsynchronisierung NTP, Unterstützung für HID Schnittstelle zwischen Mensch und Computer (Human Interface Device) ohne Treiberinstallation, 4-stufige Benutzerverwaltung und interne Systemprotokollkapazität von 100.000 Einträgen, 3000 Anwendungsbeispielbibliotheken
Fassungsvermögen 120 g
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.1 mg
Displaymaße 7 in.
Enthält Gebrauchsschutz
Sprachen Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, French, German, Italian, Polish, Spanish
Linearität 0.2 mg
Material Edelstahl
Modell EXP124/AD
Wiederholgenauigkeit 0.1 mg
Stabilisierungszeit 2 s
Testlast 100 g, OIML E2 oder ASTM CL 4
Typ Analytische Waage
Wägemodi Kontrollwägung, Zählung, Datenkommunikation, Dichtebestimmung, Differenzwägung, Abfüllung, Rezepturentwicklung, Eichfähigkeit, Prozentwägung, Pipettenkalibrierung, Statistik/Qualitätskontrolle, Wiegen unterhalb des zulässigen Grenzwerts
Abmessungen (L x B x H) 408 x 229 x 372 mm
Länge (metrisch) 408 mm
Breite (angloamerikanisch) Schale 3,54 in.
Breite (metrisch) 229 mm
Breite (metrisch) Schale 90 mm
Höhe (metrisch) 372 mm
Tiefe (metrisch) 408 mm
Gewicht (metrisch) 8.7 kg
Elektrische Anforderungen AC Adapter (im Lieferumfang enthalten)
Spannung 100/240 V
Stromstärke 1,5 A
Frequenz 50/60 Hz