Learn More
OHAUS™ Explorer™ Analyse- und Präzisionswaagen
Artikelnummer. 15309042 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Lesbarkeit:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
Modell:
EX2202/E
EX223/E
EX4202/E
EX423/E
EX6201/E
EX6202/E
Stabilisierungszeit:
≤1,5 s
≤1 s
Probengröße:
220 g
420 g
2,2 kg
4,2 kg
6,2 kg
Unit Size:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Lesbarkeit Modell Stabilisierungszeit Probengröße unitSize
15309042 0,001 g EX223/E ≤1,5 s 220 g 1 Stück
15319042 0,001 g EX423/E ≤1,5 s 420 g 1 Stück
15329042 0,01 g EX2202/E ≤1 s 2,2 kg 1 Stück
15339042 0,01 g EX4202/E ≤1 s 4,2 kg 1 Stück
15349042 0,01 g EX6202/E ≤1 s 6,2 kg 1 Stück
15359042 0,1 g EX6201/E ≤1 s 6,2 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15309042 Supplier OHAUS™ Supplier No. 30061979
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Waagen der Explorer-Serie verbinden moderne Funktionen und ein innovatives Design zu einem Gerät mit einzigartiger Funktionalität.
  • Großes Touchscreen-Farbdisplay
  • Symbolgesteuerte Anwendungssoftware mit 14 einzigartigen Anwendungsmodi
  • In 3 Winkeln einstellbares Display
  • Neu optimierte Linearitäts- und Wiederholbarkeitsspezifikationen
  • Verbessertes Herausfiltern von Vibrationen für eine bessere Waagenstabilität
  • Alle Modelle verfügen standardmäßig über AutoCal™ Automatische Kalibrierung mit internem Standard
  • 3 x 3-Filtereinstellung für schnelle und stabile Wiegeergebnisse
  • Die Grundfläche und das Display sind trennbar, für eine maximale Flexibilität im Arbeitsbereich
  • Modelle mit Luftschutzschild isolieren die Wägekammer zur Verbesserung der Stabilität und für schnelle Ergebnisse, während sie gleichzeitig Zugang zur Wägekammer durch die oben befestigten Seitentüren oder durch die vielseitige Obertür bieten, die aufklappbar ist oder zur Seite geschoben werden kann
  • Mit den optionalen, automatischen Seitentüren hat man beide Hände frei
  • Einfach zugängliche Kommunikationsanschlüsse (USB, RS232) sowie 3. Kommunikationsanschluss (Ethernet oder 2. RS232)
  • GLP und GMP mit Datum und Uhrzeit, direkter Datentransfer
  • Fuß aus Metall, Obergehäuse aus ABS, Edelstahlschale, Luftschutzschild aus Glas mit Klapptür, während des Betriebs austauschbare Abdeckung
  • 3-türiger Luftschutzschild mit entfernbaren Scheiben bei den 0.1 und 1 mg-Modellen mit Luftschutzschildlicht
  • Modulares Displaydesign mit anpassbarem Winkel (zum Anbringen am Grundgerät, Wänden oder optional zum Hervorragen)
  • AutoCal Automatische Kalibrierung mit internem Standard
  • Nivellierungshilfsfunktion mit beleuchteter Nivellierungsanzeige
  • Auswahl zwischen umweltfreundlichen und automatischen Druckeinstellungen
  • Integrierter Unterflurwägehaken
  • Schützende Abdeckung während des Betriebs
  • Software-Sperrschalter
  • Hohe Auflösung 14.5 cm (diagonal) Vollfarbiges VGA-Touchdisplay einschließlich QWERTY-Tastatur und numerischen Tastenfeldern plus Wiegekapazitätsanzeige
Anwendungen
Wiegen (17 Einheiten + kundenspezifische Einheiten), Prozentwägen, Teilezählung, Wiegen von Tieren/dynamisches Wiegen, Kontrollwiegen, Befüllen, Totalisierung, Rezeptur, Differenzwägen, Dichtebestimmung, Speicherung des Spitzenwerts, Bestandteilkosten, Pipettenausrichtung, Brutto-/Netto-/Tara-Wiegen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Automatisierungsschnittstelle Touchscreen
Zertifizierung/Konformität NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2,
Anschlusstyp RS-232, USB, optional Ethernet oder 2. RS232
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp Farbgrafikdisplay
Lesbarkeit 0,001 g
Format Gramm, Milligramm, Kilogramm, Karat, Unze, Troy-Unze
Enthält Automatischer Windschutz 3 Türen, intern (AutoCal™)
Linearität ±0,002g
Material ABS-Kunststoff, Edelstahl, Glas
Modell EX223/E
Wiederholgenauigkeit <±0,001 g
Probengröße 220 g
Empfindlichkeitsdrift 1,5ppm/°C
Stabilisierungszeit ≤1,5 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 30°C
Typ Präzisionswaage
Breite (angloamerikanisch) 9,1 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Breite (metrisch) Schale 13 cm
Höhe (angloamerikanisch) 13,8 in.
Höhe (metrisch) 35 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 15,5 in.
Tiefe (metrisch) 39,3 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 15,2 lb.
Gewicht (metrisch) 6,9 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Stromstärke 0,6 A
Frequenz 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.