Learn More
Ohaus™ Explorer Präzisionswaagen
Artikelnummer. 11800133 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
420 g
1,1 kg
4,2 kg
10,2 kg
Modell:
EX10201M
EX10202M
EX1103M
EX4202M
EX423M
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Modell unitSize
11800133 10,2 kg EX10201M 1 Stück
11870123 10,2 kg EX10202M 1 Stück
11810123 1,1 kg EX1103M 1 Stück
11840123 4,2 kg EX4202M 1 Stück
11880113 420 g EX423M 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 11800133
Marke: Ohaus™ 83021366
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kombination aus modernen Ausstattungsmerkmalen und Designelementen mit einer im Bereich der Hochleistungswaagen unübertroffenen Funktionalität. Ohaus™ Explorer Präzisionswaagen vereinfachen sogar besonders komplexe Labormessungen.
Ohaus™ Explorer™ Waagen verfügen über fortschrittliche Anwendungen, um selbst die komplexesten Labormessungen zu vereinfachen. Ob es darum geht, die Differenz zwischen Anfangs- und Restgewicht zu ermitteln oder die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten zu berechnen, der Explorer™ macht zeitraubende manuelle Berechnungen und Datenaufzeichnungen überflüssig. Das hochauflösende Display und die innovative Anwenderoberfläche machen das Einrichten und Anwenden der Waage zum Kinderspiel. Alle 3 Nachkommastellenwaagen werden mit Glaswindschutz geliefert.
  • Hochauflösendes mehrsprachiges Farb-VGA-Touchdisplay mit einfachen Bediensymbolen
  • Programmierbare, multifunktionale und berührungslose Sensoren sorgen für mehr Sauberkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit
  • Mehrere Anwendungsmodi plus Bibliothek zur Speicherung der persönlichen Anwendungseinstellungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2
Fassungsvermögen 10,2 kg
Displaytyp Vollfarbiges VGA-Grafik-Touchscreen-Display, 4-polig
Lesbarkeit 0,1 g
Enthält Terminal, Wägebasis, Wägeplatte 180 x 210mm
Linearität ±0,2 g
Material ABS-Kunststoff, Edelstahl, Glas
Modell EX10201M
Wiederholgenauigkeit ±0,1 g
Empfindlichkeitsdrift 3 ppm/°C
Stabilisierungszeit ≤1 s
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 30°C
Testlast 10 kg, OIML F1 oder ASTM Klasse 2
Typ Präzisionswaage
Wägemodi Wiegen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen
Außendurchmesser (metrisch) Schale 190 x 200 mm
Gewicht (metrisch) 5 kg
Elektrische Anforderungen AC-Adapter-Eingang: 100/240 VAC, 0,6 A, 50 bis 60 Hz
Stromstärke 0,6 A
Frequenz 50/60 Hz