Learn More
SuperScript™ EXPRESS One-Step Superscript™ qRT-PCR Kit, with premixed ROX
Artikelnummer. 10574414
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
2500 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
2500 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
10574414 500 Reaktionen 1 Stück
10174783 2500 Reaktionen 2500 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10574414 Lieferant SuperScript™ Lieferanten-Nr. 11791200
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Echtzeit-QRT-PCR-Reagenzien der nächsten Generation als Ergänzung zu schnellen Geräten. Profitieren Sie von der benötigten Datenqualität in der gewünschten Bearbeitungszeit.
EXPRESS One-Step-Superscript™ qRT-PCR SuperMix Kits enthalten bewährte Invitrogen-Enzyme, die jetzt speziell auf das Erzieln hervorragender Ergebnisse auf Geräten mit hohem Durchsatz für Ihre sondenbasierten qPCR-Experimente zugeschnitten sind.
  • Schnell aktivierende, antikörpervermittelte Platinum™ Taq DNA-Polymerase – vollständige, schnelle Aktivierung sorgt für höchste Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit
  • Das One-Step Superscript™ III Modul für reverse Transkriptase verfügt über eine einzigartige Formulierung für eine bessere Ausbeute und weniger PCR-Hemmung, speziell für die einstufige qRT-PCR
  • Flexible vorgemischte oder separate Formate mit ROX – für die Verwendung mit Standardgeräteprotokollen auf einer Vielzahl von schnellen Geräten mit hohem Durchsatz (z. B. AB 7500 Fast, AB 7900 HT Fast, AB StepOne, Roche LightCycler™ 480, Corbett Rotor-Gene™)
  • Die einzigen kommerziell erhältlichen einstufigen qRT-PCR-Kits, die hitzelabiles UDG enthalten – deutlich geringeres Verschleppungsrisiko und ausgezeichnete Aktivität von Raumtemperatur bis ca. 40 °C. Aufgrund der Thermostabilität von Superscript™ III wird die cDNA-Synthese bei 50 °C ausgeführt, da das hitzelabile UDG bei dieser Temperatur vollständig und irreversibel inaktiviert ist
Einfaches Testen und Wechseln:
  • EXPRESS-Kits arbeiten mit Standardprotokollen des Herstellers auf schnellen Geräten und werden für höchsten Komfort als praktischer und stabiler SuperMix geliefert
  • Die Kits werden je nach Ihren Anforderungen entweder mit vorgemischtem ROX oder einem separaten ROX-Röhrchen angeboten
Bestellinformation
Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert über 6 Monate stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung EXPRESS One-Step SuperScript™ qRT-PCR SuperMix besteht aus 2 Modulen: einem EXPRESS RT-Modul (mit SuperScript™ III Reverse Transkriptase und RNAseOUT™) und einem EXPRESS qPCR SuperMix-Modul mit ROX vorgemischt oder in einem separaten Röhrchen.
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Nach dem Auftauen lässt sich EXPRESS qPCR SuperMix bis zu 1 Monat lang bei +4 ·C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate haltbar.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, schneller Modus, StepOne™, Standardmodus
Produktlinie SuperScript
Produkttyp qRT-PCR-Kit
Menge 500 reactions
Ausreichend für 500 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Probentyp RNA