Learn More
SYBR™ GreenER™ EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, universal
Artikelnummer. 10358073
Change view
Click to view available options
Ausreichend für:
2500 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
2500 Reaktionen
Artikelnummer. Ausreichend für unitSize
10358073 2500 Reaktionen 2500 Reaktionen
10563454 500 Reaktionen 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10358073
Marke: SYBR™ GreenER™ 1178001K
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die EXPRESS One-Step SYBR Green Kits sind kompatibel mit schnelllaufenden Instrumenten für Ihre SYBR qPCR-Experimente.
Dieses Kit wird mit einem separaten Fläschchen mit ROX-Referenzfarbstoff geliefert.EXPRESS One-Step SYBR GreenER SuperMix Kits mit vorgemischtem ROX-Referenzfarbstoff sind ebenfalls erhältlich.
  • Schnell aktivierende, antikörpervermittelte Platinum™ Taq-DNA-Polymerase
  • One-Step Superscript™ III reverse Transkriptase für die einstufige qRT-PCR
  • SYBR GreenER Farbstoff
  • UDG-Verschleppungsschutz – Uracil-DNA-Glycosylase (UDG)/dUTP reduziert Kontamination durch Verschleppung
Bestellinformation
Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert über 6 Monate stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ SuperMix-Kits bestehen aus 2 Modulen: EXPRESS SYBR™ GreenER™ RT-Modul (mit SuperScript™ III Reverse Transkriptase und RNAseOUT™) und EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix mit ROX in einem separaten Röhrchen.
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Nach dem Auftauen lässt sich EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix bis zu 1 Monat lang bei +4 ·C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate haltbar.
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, Schnellmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler MJ, Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iCycler iQ
Produktlinie SYBR GreenER
Produkttyp Einstufiges qRT-PCR-Kit
Menge 2,500 reactions
Ausreichend für 2500 Reaktionen
Anzahl Reaktionen 2500 Reaktionen
Probentyp RNA