Learn More
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, universal
Artikelnummer. p-7083357
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
200 Reaktionen
2500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
2500 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10657133
Marke: Invitrogen™ 11785200
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die EXPRESS qPCR SuperMix Kits sind kompatibel mit schnelllaufenden Instrumenten für Ihre sondenbasierten qPCR-Assays.
  • Die EXPRESS qPCR SuperMix-Kits sind kompatibel mit schnelllaufenden Instrumenten für Ihre sondenbasierten qPCR-Assays
  • Dieses Kit wird mit einem separaten Fläschchen mit ROX-Referenzfarbstoff geliefert
  • EXPRESS qPCR SuperMix-Kits mit vorgemischtem ROX-Referenzfarbstoff sind ebenfalls erhältlich
Dieses Kit enthält:
  • Schnell aktivierende, antikörpervermittelte Platinum™ Taq-DNA-Polymerase
  • UDG-Verschleppungsschutz — Uracil-DNA-Glycosylase (UDG)/dUTP zur Reduktion von Verschleppungskontaminierungen
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung EXPRESS qPCR SuperMix-Kits werden als 2X qPCR SuperMix mit ROX vorgemischt oder in einem separaten Röhrchen geliefert.
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Nach dem Auftauen lässt sich EXPRESS qPCR SuperMix bis zu 1 Monat lang bei +4 ·C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung ist das Produkt garantiert 6 Monate haltbar.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, BioRad CFX96™, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOnePlus™, Fast Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iQ
Produkttyp Express qPCR-Supermix
Menge 200 Reactions
Ausreichend für 200 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 200 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA