Learn More
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, with premixed ROX
Artikelnummer. 10174233
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
10174233 200 Reaktionen 200 Reaktionen
10397333 1000 Reaktionen 1000 Reaktionen
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10174233
Marke: Invitrogen™ 11795200
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die EXPRESS qPCR SuperMix Kits sind kompatibel mit schnelllaufenden Instrumenten für Ihre sondenbasierten qPCR-Assays.
  • Schnell aktivierende, antikörpervermittelte Platinum™ Taq-DNA-Polymerase
  • UDG-Verschleppungsschutz – Uracil-DNA-Glycosylase (UDG)/dUTP reduziert Kontamination durch Verschleppung
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung EXPRESS qPCR SuperMix-Kits werden als 2X qPCR SuperMix mit ROX vorgemischt oder in einem separaten Röhrchen geliefert.
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Nach dem Auftauen lässt sich EXPRESS qPCR SuperMix bis zu 1 Monat lang bei +4 ·C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert stabil für 6 Monate.
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt).
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Platinum Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, schneller Modus, StepOne™, Standardmodus
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produkttyp Express qPCR-Supermix
Menge 200 reactions
Reverse Transkriptase SuperScript™ III
Ausreichend für 200 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 200 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA