Learn More
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, with premixed ROX
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
Beschreibung
- Schnell aktivierende, antikörpervermittelte Platinum™ Taq-DNA-Polymerase
- UDG-Verschleppungsschutz – Uracil-DNA-Glycosylase (UDG)/dUTP reduziert Kontamination durch Verschleppung
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | EXPRESS qPCR SuperMix-Kits werden als 2X qPCR SuperMix mit ROX vorgemischt oder in einem separaten Röhrchen geliefert. Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Nach dem Auftauen lässt sich EXPRESS qPCR SuperMix bis zu 1 Monat lang bei +4 ·C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert stabil für 6 Monate. Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt). |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Platinum Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, schneller Modus, StepOne™, Standardmodus |
| Passiver Referenzfarbstoff | ROX (vorgemischt) |
| Produkttyp | Express qPCR-Supermix |
| Mehr anzeigen |