Learn More
JULABO™ Ausziehbare Brücke
Click to view available options
Länge (metrisch):
330 mm bis 680 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Zubehör eignet sich für:
CORIO™ CD, CORIO™ CP, DYNEO™ DD
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CORIO™ CD, CORIO™ CP, DYNEO™ DD |
| Typ | Ausziehbare Brücke |
| Länge (metrisch) | 330 mm bis 680 mm |