Learn More
Fisherbrand™ Extra lange Spitzen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 200 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Bulk
Gestell mit abnehmbarem Deckel
Packungsgröße:
1000 Stück
1632 Stück
Beschreibung
Die extra langen Spitzen eignen sich optimal für schwer erreichbare Proben
- Einfaches Erreichen des Bodens von langen Röhrchen
- Minimierung der Pipettenkontamination durch Verhinderung des Kontaktes des Pipettenschaftes mit dem Röhrchen oder Gefäß
- Naturfarben
- Durch unabhängiges Labor zertifiziert: nicht steril: RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei; steril: Frei von RNase, DNase, DNA, Keimen, PCR-Inhibitoren, Pyrogen
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 200 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Natural |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 3.6 Zoll |
| Länge (metrisch) | 91 mm |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, Keimen und PCR-Inhibitoren |
| Format | Gestell mit abnehmbarem Deckel |
| Spitzenform | Universal |
| Verpackung | LR, 8 x 204 |
| Mehr anzeigen |