Learn More
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für SF750
Artikelnummer. 17558345 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sterilisator SF750
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17558345
Marke: Memmert™ SF750A6
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erweiterter Übertemperaturschutz mit integriertem Pt100-Sensor für unabhängige Temperaturüberwachung.
  • Zubehör
  • Mit integriertem Pt100-Sensor
  • Für Modelle mit SingleDISPLAY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sterilisator SF750
Enthält Integrierter Pt100-Sensor