Learn More
Digi-Sense Verlängerungskabel für Thermoelementfühler
Artikelnummer. 11790979 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
3 m
7,5 m
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Artikelnummer. 11790979
missing translation for 'mfr': Digi-Sense 0850535
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Temperature Probe Thermocouple Miniature Extension Cable is a 20-gauge (0.032 in. dia.) Thermocouple Wire with PVC/PVC Insulation.
  • Maximum temperature: 221°F (105°C).
  • Each probe comes with color coded ANSI miniconnectors:
    • Type J: Black
    • Type K: Yellow
    • Type T: Blue
  • Custom designs or changes to this product are available upon request.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI
Temperatur (metrisch) 105 °C
Typ Thermoelement-Sonde
Temperatur (angloamerikanisch) 221°F
Länge (angloamerikanisch) 24.6 ft.
Länge (metrisch) 7,5 m