Learn More
Buerkle™ Verlängerungen für Probennehmer
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
600 mm
1000 mm
Farbe:
Grau
Reinweiß
Silber
Zur Verwendung mit (Geräte):
Bohrprobenehmer
ChemoSampler
PharmaPicker
PharmaPicker Pharma Sampler
Schöpfer PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sieben verschiedene Bohrerspitzen für verschiedene Probenarten erhältlich
- Für verschiedene Einsätze
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Verlängerungsstange |
| Material | Stahlkern in PTFE-Kapsel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Zubehör für PTFE Schöpfer |
| Farbe | Reinweiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schöpfer PTFE |
| Länge (metrisch) | 600 mm |