Learn More
Heidolph instruments Verlängerungsschlauch
Ideal tubing for medical, laboratory, and research uses. Heidolph™ PharMed™ Extension Tube is durable and non-toxic.
Marke: Heidolph instruments 525-20023-00
Beschreibung
- Hohe Ermüdungsfestigkeit bei wiederholter umgekehrter Biegebeanspruchung.
- Ungiftig, biokompatibel.
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit.
- Gut geeignet für Säuren und Basen.
Spezifikation
| Autoclavable | |
| Thermoplastic | |
| Multi-Channel Pumps | |
| Non-sterile |
| 0.51 mm | |
| 2.31 mm | |
| 1 Ea. | |
| 7 m Water |