Learn More
Heidolph™ Verlängerungsschlauch
Artikelnummer. 10371012 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
1,42 mm
2,79 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2,05 mm
3,22 mm
4,59 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10371012 1,42 mm 3,22 mm 1 Stück
10446291 0,25 mm 2,05 mm 1 Stück
10219751 2,79 mm 4,59 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10371012
Marke: Heidolph™ 5252002500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für medizinische, Labor- und Forschungsanwendungen
  • Hohe Ermüdungsfestigkeit bei wiederholter umgekehrter Biegebeanspruchung.
  • Ungiftig, biokompatibel.
  • Sehr geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Gut geeignet für Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA (21 CFR 177.2600), USP-Klasse VI, GLP, Pharmacopoea und Europaea
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1,42 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (metrisch) 3,22 mm
Dicke (metrisch) 0,9 mm
Zur Verwendung mit Pumpe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hohe Ermüdungsfestigkeit, ungiftig, biokompatibel, sehr geringe Gasdurchlässigkeit, gut geeignet für Säuren und Basen.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 40 °C
Sterilität Unsteril
Sterilisationsmethode Autoklavieren, Ethylenoxid oder Bestrahlung.
Höhe (metrisch) 7.0 m Wasser
Gasdurchlässigkeit Sehr niedrig
Einschränkungen Additive können wandern.
Maximaler Druck Kontinuierlich/kurze Zeit 0,5/1,5 bar
Vakuumstärke Sehr gut
Max. Operating Temperature (Metric) 75 °C
Produkttyp Verlängerungsschläuche