Learn More
Ismatec™ Verlängerungsschläuche, Tygon ST
Artikelnummer. 10027331
Click to view available options
Schlauchgröße:
Innendurchmesser0,19 mm
Innendurchmesser0,38 mm
Innendurchmesser0,57 mm
Innendurchmesser0,89 mm
Innendurchmesser1,14 mm
Innendurchmesser1,65 mm
Innendurchmesser1,85 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
Artikelnummer. 10027331
Marke: Ismatec™ 0550240
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit farbcodierten Schläuchen mit 2 und 3 Stoppern.
  • Kostengünstige Universal-Verlängerungsschläuche für allgemeine Laboranwendungen.
  • Transparent
  • Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien
  • Geschmacksneutral
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Nicht-alternd und nicht-oxidierend
  • Hohe Dielektrizitätskonstante
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR175.300
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1,85 mm
Material Tygon ST R-3603, R-3607
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laboranwendungen, farbcodierter 2- und 3-Stopper-Schlauch.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) −50 °C
Verpackungsmenge 1 Spule
Resistenzeigenschaften Säuren:Gut, Laugen:Gut, Lösungsmittel:Nicht empfohlen, Druck:Mittelmäßig, Vakuum:Gut, Viskose Medien:Hervorragend, Sterile Medien:Eingeschränkt
Schlauchgröße Innendurchmesser1,85 mm
Sterilisationsmethode Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C (250 °F); Schläuche erscheinen milchig. Gassterilisation mit Ethylenoxid. Nicht für die Sterilisation mit Strahlung empfohlen.
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C