Learn More
Ismatec™ Verlängerungsschläuche, Tygon ST
Codice prodotto. 15753319
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Schlauchgröße:
Innendurchmesser0,19 mm
Innendurchmesser0,38 mm
Innendurchmesser0,57 mm
Innendurchmesser0,89 mm
Innendurchmesser1,14 mm
Innendurchmesser1,65 mm
Innendurchmesser1,85 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
10 Meter
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15753319
missing translation for 'mfr': Ismatec™ 0550214
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Zur Verwendung mit farbcodierten Schläuchen mit 2 und 3 Stoppern.
  • Kostengünstige Universal-Verlängerungsschläuche für allgemeine Laboranwendungen.
  • Transparent
  • Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien
  • Geschmacksneutral
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Nicht-alternd und nicht-oxidierend
  • Hohe Dielektrizitätskonstante
Specifica
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR175.300
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0,38 mm
Material Tygon ST R-3603, R-3607
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laboranwendungen, farbcodierter 2- und 3-Stopper-Schlauch.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) −50 °C
Verpackungsmenge 1 Spule
Resistenzeigenschaften Säuren:Gut, Laugen:Gut, Lösungsmittel:Nicht empfohlen, Druck:Mittelmäßig, Vakuum:Gut, Viskose Medien:Hervorragend, Sterile Medien:Eingeschränkt
Schlauchgröße Innendurchmesser0,38 mm
Sterilisationsmethode Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C (250 °F); Schläuche erscheinen milchig. Gassterilisation mit Ethylenoxid. Nicht für die Sterilisation mit Strahlung empfohlen.
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato