Learn More
Ismatec™ Verlängerungsschläuche, Tygon ST
Click to view available options
Schlauchgröße:
Innendurchmesser0,19 mm
Innendurchmesser0,38 mm
Innendurchmesser0,57 mm
Innendurchmesser0,89 mm
Innendurchmesser1,14 mm
Innendurchmesser1,65 mm
Innendurchmesser1,85 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
Beschreibung
- Kostengünstige Universal-Verlängerungsschläuche für allgemeine Laboranwendungen.
- Transparent
- Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien
- Geschmacksneutral
- Glatte, polierte Innenwand
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Nicht-alternd und nicht-oxidierend
- Hohe Dielektrizitätskonstante
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR175.300 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,19 mm |
| Material | Tygon ST R-3603, R-3607 |
| Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Laboranwendungen, farbcodierter 2- und 3-Stopper-Schlauch. |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | −50 °C |
| Verpackungsmenge | 1 Spule |
| Resistenzeigenschaften | Säuren:Gut, Laugen:Gut, Lösungsmittel:Nicht empfohlen, Druck:Mittelmäßig, Vakuum:Gut, Viskose Medien:Hervorragend, Sterile Medien:Eingeschränkt |
| Schlauchgröße | Innendurchmesser0,19 mm |
| Mehr anzeigen |