Learn More
Sartorius™ Externes Einstellgewicht ohne DKD-Kalibrierzertifikat
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
:
Masse: 30 g ± 0,3 mg
Beschreibung
- 5 g, 50 g und 5 kg in Holzkoffer, 30 g in Kunststoffbehälter
- Kalibriergewicht 30 g ± 0,3 mg
- DAkkS-Zertifikat
- Spezieller, nicht-magnetisierbarer Stahl
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Zertifikat |
| Beschreibung | Kalibriergewichte |
| Material | Spezialstahl, nicht magnetisierbar |
| Gewicht (metrisch) | 5 g, 50 g, 5 kg, 30 g Kalibriergewicht |