Learn More
Sartorius Externe Kalibrierung mit HTML-Evaluierung
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
:
Externe Kalibrierung mit HTML-Evaluierung
Beschreibung
- Eigenschaften:
- Der Arbeitsablauf hat zwei Ebenen:
- Administrator und Benutzer
- Administratoren können bis zu 5 Gewichtswerte definieren, einschließlich ID, Wert und Toleranzen
- Benutzer können den Kalibrierungsprozess starten
- Administrator und Benutzer
- Datenerfassung und -auswertung erfolgen automatisch
- Die Dokumentation kann auf einem Sartorius-Drucker und/oder über Ethernet auf Basis von Q-Web über HTML-Visualisierung ausgedruckt werden
- Der Arbeitsablauf hat zwei Ebenen:
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Cubis Waagen |
| Typ | Kalibrierungssoftware |