Learn More
Tuttnauer External Flex Support
Artikelnummer. 17838229 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Change view
Click to view available options
:
Flex Support; Height: 140 mm
Artikelnummer.
17838229 Flex Support; Height: 140 mm
1 options
Artikelnummer. 17838229
Marke: Tuttnauer D00541600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flexible external support with a height of 140 mm, for all diameter nozzles, internal flexible support height of 130 mm.
  • Flexible external support with height 140 mm, for all diameter nozzles.
Spezifikation
Material Stainless Steel
Produkttyp Support
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiva Washer
Höhe (angloamerikanisch) 5,5 in.
Höhe (metrisch) 140 mm