Learn More
JULABO™ Externe Pt100-Sensoren für Bäder
Artikelnummer. 10462101
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
300 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10462101
Marke: JULABO™ 8981010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit dem CF30 und CF31 Cryo-Compact-Zirkulator sowie dem F25-HE, F25-HL und F25-ME Kühl-/Heizthermostat.
  • Edelstahlsensor
  • 1,5 m-Kabel
  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von JULABO™ Produkten:
    • Schüttelwasserbäder
    • Wasserbäder
    • Umwälzkühler
    • Heizthermostate
    • Kühlthermostate
Spezifikation
Beschreibung Externer Pt100-Sensor
Zur Verwendung mit (Geräte) JULABO™ Dyneo und Presto
Material Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
Größe 1.5 m
Länge (metrisch) 300 mm
Durchmesser (metrisch) 6 mm