Learn More
Ansell™ Extra™ Schwarze Immersionshandschuhe der Serie 87-950 aus Naturlatex
Artikelnummer. 12465120 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10
11
7,5
8
9
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12465120
Marke: Ansell™ 87950070
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Extrem hohe Beständigkeit gegen viele Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole, Basen und Fette. Ansell Edmont™ Extra™ Immersionshandschuhe der Serie 87-950 aus schwarzem Naturlatex sind um 50 % dicker als Standardhandschuhe mit Veloursfutter.
50 % dicker als die gängigen velourisierten Handschuhe.
  • Hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalien und Fetten.
  • 100 % Naturgummilatex, keine Füllstoffe Sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.
  • Chloriniert. Erhöht die Griffsicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.
  • Velourisierung aus 100 % Baumwolle. Macht einen schweren Handschuh weicher und angenehmer zu tragen. Schweiß absorbierend
  • AQL 0.65 (EN374)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Naturlatex
Zertifizierung/Konformität EN388:2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Stulpenmaterial Naturlatex
Coating Material Naturlatex
Latex Free Nein
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 7,5
Modell 87-950
Dicke (metrisch) 0,75 mm
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Gerade
Auskleidungsmaterial Baumvollvelours
Menge Gehäuse 144Pack
Beständig gegen Viele Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole, Alkalien und Fette
Serie 87-950