Learn More
Ansell™ Extra™ Schwarze Immersionshandschuhe der Serie 87-950 aus Naturlatex
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
50 % dicker als die gängigen velourisierten Handschuhe.
- Hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalien und Fetten.
- 100 % Naturgummilatex, keine Füllstoffe Sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.
- Chloriniert. Erhöht die Griffsicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.
- Velourisierung aus 100 % Baumwolle. Macht einen schweren Handschuh weicher und angenehmer zu tragen. Schweiß absorbierend
- AQL 0.65 (EN374)
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Naturlatex |
| Zertifizierung/Konformität | EN388:2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Stulpenmaterial | Naturlatex |
| Coating Material | Naturlatex |
| Latex Free | Nein |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Größe | 8 |
| Modell | 87-950 |
| Dicke (metrisch) | 0,75 mm |
| Farbe der Handschuhstulpe | Schwarz |
| Mehr anzeigen |