Learn More
Ansell™ Extra™ Schwarze Immersionshandschuhe der Serie 87-950 aus Naturlatex
Extrem hohe Beständigkeit gegen viele Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole, Basen und Fette. Ansell Edmont™ Extra™ Immersionshandschuhe der Serie 87-950 aus schwarzem Naturlatex sind um 50 % dicker als Standardhandschuhe mit Veloursfutter.
Marke:  Ansell™ 87950110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.64250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12627041
  • 51.40 € / 12 Paare
Verfügbar ab: 06-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
50 % dicker als die gängigen velourisierten Handschuhe.
  • Hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalien und Fetten.
  • 100 % Naturgummilatex, keine Füllstoffe Sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.
  • Chloriniert. Erhöht die Griffsicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.
  • Velourisierung aus 100 % Baumwolle. Macht einen schweren Handschuh weicher und angenehmer zu tragen. Schweiß absorbierend
  • AQL 0.65 (EN374)
Spezifikation
Spezifikation
Gummilatex
Naturlatex
Nein
11
0,75 mm
Gerade
Gehäuse 144Pack
87-950
EN388:2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Naturlatex
Immersionshandschuhe
87-950
Schwarz
Baumvollvelours
Viele Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole, Alkalien und Fette