Learn More
Ansell™ Extra™ orangefarbene Chemikalienschutzhandschuhe der 87-955 Serie, Naturlatex
Artikelnummer. 11786564 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
10
11
8
9
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
11786564 8 12 Paare
11776564 9 12 Paare
11716564 10 12 Paare
12677041 11 12 Paare
4 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11786564
Marke: Ansell™ 87955080BP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Bietet eine hohe Beanspruchung, bei der auch Empfindlichkeit erforderlich ist. Ansell Edmont™ Extra™ der Serie 87-955 Orange Naturkautschuk-Latex-Eintauchhandschuhe bieten eine extrem hohe Beständigkeit gegen viele Ketone, Salze, Waschmittel, Alkohole, Alkalien und Fette.
  • 50 % dicker als Handschuhe mit standardmäßigem Veloursfutter
  • Für einen besseren Griff und eine bessere chemische Beständigkeit chloriert
  • 100 % Naturgummi ohne Füllstoffe für ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber mechanischen Gefahren
  • Velours aus 100 % Baumwolle für Weichheit, Tragekomfort und erhöhte Absorption
  • Ideal für Verarbeitung und Vorbereitung von Chemikalien und die Wartung von Anlagen und schwerer Ausrüstung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Gummilatex
Stulpenmaterial Naturlatex
Coating Material Naturlatex
Latex Free Nein
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 8
Modell 87-955
Dicke (metrisch) 0,75 mm
Farbe der Handschuhstulpe Orange
Art der Handschuhstulpe Gerade
Auskleidungsmaterial Baumvollvelours
Menge Gehäuse 144Pack
Beständig gegen Viele Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole, Alkalien und Fette
Serie 87-955