Learn More
Polyco Healthline Extra Heavy Duty-Säcke im Rucksack
Beschreibung
- Kategorie: Müllsäcke
- Stärke: Extra Schwergewicht
- Fassung: 70 l, 85 l, 90 l, 135 l
- Pack-Format: Flat Pack
- Konzipiert für allgemeine Haushalts- und Industrieabfälle
- Geeignet für die hygienische Abfallwirtschaft in Büros und Arbeitsplätzen
- Verfügbare Farben: Schwarz, Klar
- Taschenmaße: ca. 400/635 x 975 mm (ca. 16/25 x 39 in.), 457/725 x 975 mm (ca. 18/29 x 39 in.)
- Wiederverwertungsmaterialgehalt:
- 100 % Recyclinggehalt (Produktcodes: NUF5, GWH5, GWH3, GWH2, HCC29)
- Hergestellt aus 100 % recyceltem Polythene (Produktcode: 01407)
- 50 % Recyclinggehalt (Produktcode: FACB/3)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Binder |
| Farbe | Schwarz |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Polyethylen |
| Sterilität | Nicht steril |
| Länge (angloamerikanisch) | 44 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 20/33 in. |
| Produkttyp | Abfallentsorgungsbeutel |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 35,7 gal. |
| Mehr anzeigen |
Alle angegebenen Messungen entsprechen nach dem besten Wissen des Herstellers zum Zeitpunkt der Eingabe, jedoch können diese Messungen je nach Charge variieren.