Learn More
Globe Scientific Extra Long Transfer-Pipeten
Artikelnummer. 31923822 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6 mL
23 mL
Verpackungsart:
100/Karton
100/Pk., 10 Pk/Cs.
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 5 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Einzel verpackt, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Einzelverpackt, 100/Cs.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
400 Stück
5000 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verpackungsart Packungsgröße
31923822 6 mL Einzel verpackt, 100/Pk., 4 Pk/Cs. 400 Stück
31923612 6 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31923579 6 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 Stück
31923689 23 mL 100/Karton 100 Stück
31923690 23 mL 100/Pk., 10 Pk/Cs. 1000 Stück
31922698 23 mL Einzelverpackt, 100/Cs. 100 Stück
31922966 23 mL 20/Pk., 5 Pk/Cs. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31923822 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 139038
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Pipette sind ideal, um in große Flaschen, 24-Stunden-Urinbehälter, Gläser und Zylinder zu greifen.
  • Material: Niedrigdichtes Polyethylen (LDPE)
  • Verpackung: Die nicht-sterilen Transfer-Pipets von Globe Scientific sind in einer einzigartigen Spenderbox verpackt. Diese praktische Box ist klein und kompakt und ideal für den Einsatz auf der Werkbank. Die klappbare Frontplatte lässt sich für schnellen Zugang zu den Pipeten öffnen und kann geschlossen werden, wenn sie nicht verwendet werden, um den Inhalt sauber zu halten.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Saugvolumen (metrisch) 2.3 mL
Kalibriert Nein
Material LDPE
Sterilität Steril
Tropfen/ml 25
Skala Nein
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Verpackungsart Einzel verpackt, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Farbe Naturfarben
Volumen (metrisch) 6 mL
Länge (metrisch) 225 mm
Typ Transferpipette
Einwegprodukt Einmalgebrauch