Learn More
Daniels Healthcare™ X15 Sharps bin Sharpsguard UN3291 rotary chamber
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8.5 l
Packungsgröße:
15 Stück
Beschreibung
- Die einzigartige Drehkammer verhindert das Zurückziehen des Inhalts
- Die Drehkammer bietet eine vollständige Warnung, die dazu beiträgt, die Risiken einer Überfüllung zu bewältigen
- Stellen Sie sicher, dass die Position des Kunden sicher ist
- Der robuste Eimergriff ermöglicht einen einfachen und sicheren Transport
- Der Behälter wird nach BS EN ISO 23907 hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 8.5 l |
| Zertifizierung/Konformität | BS EN ISO 23907 |
| Farbe | Gelb |
| Abmessungen (L x B) | 198 x 78 mm |
| Länge (metrisch) | 198 mm |
| Menge | 15 Packung |
| Breite (metrisch) | 78 mm |
| Enthält | Verschluss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Handhabung von Nadeln in öffentlichen Bereichen |
| Material | Polypropylen |