Learn More
Taylor Wharton™ Extraktionsröhrchen
Click to view available options
Außenlänge (metrisch):
1200 mm
1800 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Extraktionsröhrchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfer von Kryo-Flüssigkeiten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3/8 in. MNPT |
| Außenlänge (metrisch) | 1200 mm |