Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktionshülsen Porosität 0
Código de producto. 10316361
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
30 ml
150 ml
250 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10316361
missing translation for 'mfr': Lenz Laborglasintrumente 05405225
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Extraktionshülsen
  • Glaseinsatz mit Bohrungen für Feststoffe
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Especificaciones
Kapazität (metrisch) 30 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Porosität 0
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado