Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktionshülsen Porosität 0
Artikelnummer. p-7222664
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
150 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10050241 150 ml 1 Stück
10316361 30 ml 1 Stück
10797891 250 ml 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10050241
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05405243
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Extraktionshülsen
  • Glaseinsatz mit Bohrungen für Feststoffe
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Porosität 0