Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktionshülsen für Feststoffe
Click to view available options
Konusgröße:
NS 29/32
NS 45/40
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
NS 60/46, Hülse
NS 71/51, Hülse
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erweiterungsadapter
- Mit Schliffmanschetten
- Gemäß DIN 12257
- Konische geschliffene Buchsen und Kegel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Konusgröße | NS 45/40 |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | NS 71/51, Hülse |