Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Knöfler-Böhm
Artikelnummer. 10766761
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Standard-Konusverbindung unten:
NS 29/32
NS 45/40
NS 60/46
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung unten Packungsgröße
10766761 500 ml NS 60/46 1 Stück
10151951 30 ml NS 29/32 1 Stück
10204011 150 ml NS 45/40 1 Stück
10214011 250 ml NS 45/40 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10766761 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05375058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.00 €
    541.67 € / 1 Stück
    Sparen 131.33 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Die kompletten Apparate bestehen aus:Ummantelter Extraktoraufsatz mit DURAN™ Schläuchen, Dimrothkühler (Details auf Seite 71)
  • Mit Gewinde GL 14
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Rundkolben
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Duran Glas
Standard-Konusverbindung unten NS 60/46