Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Soxhlet mit Allihnkühler
Beschreibung
- Extraktor in kompakter und robuster Bauweise
- Mit Kolbenanschluss
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Allihnkühler mit Gewinde GL 14
- Rundkolben
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 200 mL |
| Material | Duran Glas |
| Standard-Konusverbindung | NS 45/40 |