Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Soxhlet mit Allihnkühler
Artikelnummer. 10614012
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
70 mL
150 ml
200 mL
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10614012 30 ml 1 Stück
10204631 200 mL 1 Stück
10234581 70 mL 1 Stück
10519581 150 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10614012 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05365025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00 €
    180.97 € / 1 Stück
    Sparen 61.03 €
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Extraktor in kompakter und robuster Bauweise
  • Mit Kolbenanschluss
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Allihnkühler mit Gewinde GL 14
  • Rundkolben
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Material Duran Glas
Standard-Konusverbindung NS 29/32