Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren für spezifische leichte Lösungsmittel
Artikelnummer. 10684582
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10684582 1 l 1 Stück
10644091 250 ml 1 Stück
10674582 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10684582 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05432058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00 €
    570.90 € / 1 Stück
    Sparen 139.10 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Extraktionsaufsatz mit Einsatzfilter (Fritte, Porosität:0)
  • Mit PTFE-Ventil-Absperrhahn
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Dimrothkühler
  • Mit Gewinde GL 14
  • Rundkolben
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Porosität 0
Standard-Konusverbindung seitlich NS 60/46