Learn More
EKASTU Safety Augenspülflasche mit Trichter, FD
Artikelnummer. 10541325
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10541325 200 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10541325 Lieferant EKASTU Safety Lieferanten-Nr. 177112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.40 €
    11.10 € / 1 Stück
    Sparen 1.30 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
EKASTU Augenspülflasche mit Trichter, FD für das sofortige Spülen der Augen nach Reizung durch Säuren, Basen und andere Schadstoffe. Kann in aufrechter und horizontaler Position verwendet werden.
  • Kann gelagert werden – wartungsfrei
  • PE-Flasche mit aufschraubbarem Augentrichter und Kippventil
  • Auslaufsicher
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 mL
Zertifizierung/Konformität DIN EN 15154-4
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützt vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit
Höhe (metrisch) 18 cm
Enthält Transportverriegelungs-Band und wirtschaftliche Konstruktion
Material LDPE
Produkttyp Augenwaschflasche
Sterilität Steril
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur
Gewicht (metrisch) ca. 230 g